Learn More
Kartell™ Test Tube Caps
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10.5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm Test Tubes
16 mm Test Tubes
24 mm Diameter Test Tubes
35 mm Diameter Test Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Constructed of PE
- Designed to fit plastic or glass test tubes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE/IVD |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 33 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 35 mm Diameter Test Tubes |