Learn More
Bochem™ Test Tube Holder
Codice prodotto. 10546181
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10546181
Marca: Bochem™ 2282
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bochem™ Test Tube Holder for tubes with a diameter of 10 to 25mm.
  • For tube between 10 and 25mm diameter
Specifica
Descrizione 10 to 25mm diameter tubes
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)