Learn More
OHAUS™ Test Tube Holder
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
13 x 22 to 25 mm Test Tubes
18 x 19 to 21 mm Test Tubes
20 x 15 to 18 mm Test Tubes
34 x 12 to 13 mm Test Tubes
4 x 26 to 29 mm Test Tubes
52 x 0.5 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use with Heavy Duty Vortex Mixer
Specifica
Specifica
| Capacità | 18 x 19 to 21 mm Test Tubes |
| Dimensioni provetta | 19 to 21 mm |
| Product Type | Foam Insert |
| Materiale | Foam |
| Descrizione | Foam Insert For (18) 19-21 mm Tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex Mixer |
| Quantità confezione | 1 Ea. |