Learn More
OHAUS™ Test Tube Holder
Codice prodotto. 15782629 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
13 x 22 to 25 mm Test Tubes
18 x 19 to 21 mm Test Tubes
20 x 15 to 18 mm Test Tubes
34 x 12 to 13 mm Test Tubes
4 x 26 to 29 mm Test Tubes
52 x 0.5 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15782629
Marca: OHAUS™ 30400216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hands free mixing designed to fit on the Heavy Duty Vortex Mixer. Easily attached to the top of mixer and is magnetically secured.
  • Use with Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 52 x 0.5 mL Microtubes
Capacità provette 0.5 ml
Product Type Foam Insert
Materiale Foam
Descrizione Foam Insert For (52) 0.5 mL Microtubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer
Quantità confezione 1 Ea.