Learn More
Scientific Industries Test Tube Rack
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Ea.
2 Tube Racks
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Description
- Holds up to 12 tubes per rack for the Multi Vortex-Genie
- Accommodates tubes up to 29 mm diameter of any material type
- Sold in 1- or 2-pack
Spécification
Spécification
| Capacità | 12 Tubes per rack |
| Dimensioni provetta | ≤29 mm OD |
| Product Type | Tube Rack |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multi Vortex-Genie |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu