Learn More
Memmert™ Test Tube Rack
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
:
Holds: 36 x 18mm dia. Test Tubes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model 10 to 45 |
| Capacità | Test Tubes |
| Larghezza (sistema metrico) | 71 mm |