Learn More
Velp Scientifica™ Test Tube Rack
Codice prodotto. 15359564 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
7
20
36
Capacità:
20 17 mm Diamter Tubes
36 11 mm Diamter Tubes
7 29 mm dia. Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15359564
Marca: Velp Scientifica™ A00000092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Test Tube Rack is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
  • Completely transparent for a constant visual control
  • Supports variety of test tubes sizes
Specifica
Descrizione Test Tube Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) OCB
Capacità 20 17 mm Diamter Tubes
Materiale Polycarbonate
N. di posizioni 20