Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per analisi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 mm Tubes
19 Microtubes
29 mm Tubes
N. di posizioni:
4
5
19
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sonda impermeabile a risposta rapida in acciaio inossidabile platinato a 4 fili
- Possibilità di visualizzazione in °F o °C per i valori di liquidi, aria/gas e semisolidi
- Tasti ricoperti da membrana a prova di schizzi e facili da utilizzare
- Il tasto per l'inserimento dei decimali consente di modificare la visualizzazione per mostrare fino a quattro numeri significativi dopo il decimale.
- Il registratore di dati interno cattura automaticamente i valori MIN/MAX ogni ora nelle ultime 24 ore
- La sonda a risposta immediata aggiorna i valori tre volte al secondo per liquidi, aria/gas, semisolidi
- Il pulsante HOLD consente di congelare la visualizzazione per i valori successivi
Modello sonda con impugnatura
- Intervallo: Da -200 a +500 °C con risoluzione di 0.001°
- Diametro sonda: 0.13 pollici
- Lunghezza sonda: 7 pollici
- Lunghezza cavo 6 piedi
Modello sonda Bullet™
- Intervallo: Da -100 a +200 °C con risoluzione di 0.0001°
- Diametro sonda: 0.25 pollici
- Lunghezza sonda: 5.875 pollici
- Lunghezza del cavo: 9 piedi
Specifica
Specifica
| Capacità | 29 mm Tubes |
| Dimensioni provetta | 29 mm |
| Product Type | Rack per provette per analisi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
| N. di posizioni | 4 |