Learn More
OHAUS™ Test Tube Rack
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (10 to 14 mm)
Tubes (14 to 16 mm)
Tubes (15 mL)
Tubes (16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (18 to 20 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (21 to 25 mm)
Tubes (22 to 25 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of stainless steel
- For use with tubes of various sizes
Specifica
Specifica
| Product Type | Pivoting Test Tube Rack |
| Descrizione | Test Tube Rack 30 mm Pivoting |
| Matrice | 3 x 7 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (30 mm) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 21 |
| Forma | Rectangular |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Vedi altri risultati |