Learn More
OHAUS™ Test Tube Rack
Codice prodotto. 15722529 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (10 to 14 mm)
Tubes (14 to 16 mm)
Tubes (15 mL)
Tubes (16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (18 to 20 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (21 to 25 mm)
Tubes (22 to 25 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722529
Marca: OHAUS™ 30400110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Descrizione Test Tube Rack 10-14 mm Stationary
Matrice 4 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (10 to 14 mm)
Materiale PVC-coated Steel
Posizioni 48
Forma Rectangular
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Modello Stationary
Size 10 to 14 mm
Dimensioni (L x P x A) 9.5 x 42 x 10.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 9.50 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 42.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.50 in.
Altezza (sistema metrico) 10.200 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.00 in.
Profondità (sistema imperiale) 3.75 in.
Profondità (sistema metrico) 9.50 cm
Diametro (sistema metrico) apertura 14 mm