Learn More
OHAUS™ Test Tube Rack
Codice prodotto. 15772529 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (10 to 14 mm)
Tubes (14 to 16 mm)
Tubes (15 mL)
Tubes (16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (18 to 20 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (21 to 25 mm)
Tubes (22 to 25 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15772529
Marca: OHAUS™ 30400115
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Descrizione Test Tube Rack 10-13 mm Diameter
Matrice 7 x 9
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (10 to 13 mm)
Materiale PVC-coated Steel
Posizioni 63
Forma Rectangular
Ripiani 1
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Size 10 to 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 17.8 x 10.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.80 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.00 in.
Altezza (sistema metrico) 10.200 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.00 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.00 in.
Profondità (sistema metrico) 12.70 cm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm