Learn More
OHAUS™ Test Tube Rack
Codice prodotto. 15792519 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (10 to 14 mm)
Tubes (14 to 16 mm)
Tubes (15 mL)
Tubes (16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (18 to 20 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (21 to 25 mm)
Tubes (22 to 25 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792519
Marca: OHAUS™ 30400107
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pivoting Test Tube Rack
Descrizione Test Tube Rack 20 mm Pivoting
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (20 mm)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 40
Forma Rectangular
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Modello Pivoting
Size 20 mm
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 27.7 x 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.90 in.
Altezza (sistema metrico) 12.700 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.00 in.
Profondità (sistema metrico) 12.70 cm