Learn More
Julabo™ Test Tube Rack
Codice prodotto. 15430632
Click to view available options
N. di posizioni:
21
30
42
60
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15430632
Marca: Julabo™ 9970300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tube rack made of high grade plastic or stainless steel
Specifica
Descrizione Test tube racks for water baths
Gamma di temperatura Up to +100°C
Materiale High grade plastic
N. di posizioni 60
Size 100 x 16/17 mm dia.