Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Test Tube Rack, PP 24 places
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds 24 test tubes
- Made from special polypropylene material - sinks in water bath and maintains stability, even in agitated water
- Double tier
- Alphanumeric grid
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Twenty-four place polypropylene test tube rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Posizioni | 24 |
| Dimensioni (L x P) | 241 x 102 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 241 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |