Learn More
Nickel Electro™ Test Tube Racks
Codice prodotto. 11449529 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tubes (12 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (31 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità unitSize
11449529 Tubes (31 mm) Pezzo
11429529 Tubes (18 mm) Pezzo
12347483 Tubes (16 mm) Pezzo
11409529 Tubes (12 mm) Pezzo
4 options
Codice prodotto. 11449529
Marca: Nickel Electro™ 6900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Customize your test tube rack to fit a varietry of test tube external diameters. Nickel Electro™ Test Tube Racks are non-magnetic stainless steel and supplied flat packed ready for assembly.
  • Stainless steel
  • Non-magnetic
  • Easy assembley
  • Capable of being disassembled for cleaning and sterilization purposes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità Tubes (31 mm)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes with an External Diameter 31 mm
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 270 x 138 x 70 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 31 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 32 mm
Product Type Test Tube Rack