Learn More
Nickel Electro™ Test Tube Racks
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (12 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (31 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Non-magnetic
- Easy assembley
- Capable of being disassembled for cleaning and sterilization purposes
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità | Tubes (16 mm) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 26 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test Tubes with an External Diameter 16 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensioni (L x P x A) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 17 mm |