Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 36 Holes
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Features:
Longitudinals for sizes 15 and 24
Transverses for sizes 15 and 24
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Test tube rack
- 36 holes 3-row rack
- Diameter is 18 mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | 36 holes, 3- row rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | WTB15 |
| Tipo | Test Tube Rack |
| Features | Longitudinals for sizes 15 and 24 |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |