Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Racks for 5 L Baths
Codice prodotto. p-7228791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 x 16 to 19 mm Tubes
24 mm Tubes
30 x 10 to 13 mm Tubes
35 x 1.5 ml Tubes
44 x 0.5 mL Tubes
5 x 30 mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17541906
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tube racks for use with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths.
  • Conveniently stores test tubes being used with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes
Capacità 5 x 30 mm Tubes