Learn More
Velp Scientifica™ 6 Position Test Tube Stand
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
42mm dia. Test Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with ECO 6 thermoreactor
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 42mm dia. Test Tubes |
| Materiale rivestimento interno | Stainless Steel |
| No. of Places | 6 Tubes |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Stand |