Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
Codice prodotto. 15385812
Click to view available options
Tipo:
Flask Tray
Test Tube Tray
Test Tube/Microtube Tray
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LSB12
LSB18
OLS26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15385812
Marca: Grant Instruments™ TS12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Holds 3 to 5 SR Racks. For use with Grant Shaking Water Baths
Include threaded holes to accept flask clamps or holder for deep well plates (=2ml). Grant Instruemnts™ Flask Tray for Grant Shaking Water Baths are compatible with SR plate holders and racks or can be used alone to accommodate bags and miscellaneous vessels.
Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
  • TS12: Holds up to 3 SR Racks for LSB12 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
  • TS18: Holds up to 5 SR Racks for LSB18 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
  • TS26: Holds up to 5 SR Racks for OLS26 Model Aqua Pro Shaking Water Bath
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Da utilizzare con (apparecchiatura) LSB12
Tipo Test Tube Tray
Capacità Up to 5 SR Racks
Materiale Stainless Steel
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.