Learn More
Velp Scientifica™ Provette per analisi
Codice prodotto. p-8012702 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DK6/48 e serie UDK
Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Unità di distillazione serie UDK
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11725654
Marca: Velp Scientifica™ A00000146
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
6 Test Tubes/Box
Facilitates the nitrogen analysis and protein determination process. Velp Scientifica™ Test Tubes for Digestion Units are for use with Velp Scientifica™ Kjeldahl Digestion Units.
  • Available in different counts
  • Available in different sizes and diameters
Specifica
Product Type Test Tubes
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 26 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Quantità 6 Tubes/ Box