Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Boro 5.1, with Beaded Rim, Thin Wall
Codice prodotto. 17981132 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 mL
26 mL
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17981132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • With round bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 21 mL
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube
Spessore della parete 0.6 mm