Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Codice prodotto. 10593135
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
Tipo di chiusura:
Hexagonal Stopper
Not Included
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10593135
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05700207
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With round bottom
  • With NS socket
  • Available without stopper
  • With PE stopper or with hexagonal hollow glass stopper
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Materiale chiusura Glass
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Hexagonal Stopper