Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
Tipo di chiusura:
Hexagonal Stopper
Not Included
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With round bottom
- With NS socket
- Available without stopper
- With PE stopper or with hexagonal hollow glass stopper
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo di chiusura | Not Included |