missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Test Tubes with Round Bottoms

Codice prodotto. 10663582
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10663582

Marca: Hirschmann™ 9270105

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from soda-lime glass.

  • Smooth edge
  • Non-porous surface
  • 75 x 10 mm

Specifica

Descrizione 75 x 10 mm, 0.8 mm thickness
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato