Learn More
R&D Systems™ Testosterone Parameter Assay Kit
Codice prodotto. 18702324
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18702324
Marca: R&D Systems™ KGE010
Testosterone Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Testosterone Parameter Assay Kit quantifies multi-species Testosterone in cell culture supernates (100 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 0.04 - 10ng/mL
Assay Sensitivity 0.041ng/mL
Coniugato Biotin
Cross-reattività Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Product Type ELISA Kit
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificità Testosterone Levels in Various Samples
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Multi-species
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità 1 Kit
Volume del campione Cell Culture Supernates (100uL),Serum (20uL),EDTA Plasma (20uL),Heparin Plasma (20uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.