Learn More
R&D Systems™ Testosterone Parameter Assay Kit
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Testosterone Parameter Assay Kit quantifies multi-species Testosterone in cell culture supernates (100 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.04 - 10ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.041ng/mL |
| Coniugato | Biotin |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Product Type | ELISA Kit |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificità | Testosterone Levels in Various Samples |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Multi-species |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |