missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Testosterone Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM435)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA538676
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Testosterone Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
Testosterone is a steroid hormone from the androgen group and is found in mammals, reptiles, birds, and other vertebrates. In mammals, testosterone is primarily secreted in the testes of males and the ovaries of females, although small amounts are also secreted by the adrenal glands. It is the principal male sex hormone and an anabolic steroid.
Specifica
| Testosterone | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Chemical | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| RM435 | |
| Unconjugated | |
| Androderm; C19H28O2; Mertestate; Sustanon; Testoderm; Testosteron | |
| Testosterone-KLH. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid | |
| Chemical |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto