missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TET1 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 80312 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-78965. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Alias gene | bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1 |
| Simbolo del gene | TET1 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Cancer, Epigenetics, Neuroscience |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto