Learn More
Novus Biologicals™ TET1 Antibody Blocking Peptide
Codice prodotto. 18428590 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18428590
Marca: Novus Biologicals™ NBP178966PEP
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 80312
Concentrazione 1 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Da utilizzare con (applicazione) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-78966. For further blocking peptide related protocol, click here .
Alias gene bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Simbolo del gene TET1
Quantità 0.1 mg
Research Category Cancer, Epigenetics, Neuroscience
Tampone di conservazione Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.