Learn More
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Descrizione
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N) In Toluene/Methanol, Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 259.47g/mol |
| Imballaggio | Amber glass bottle |