Learn More
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol
Codice prodotto. 11480453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480453 100 mL 100mL
11490453 500 mL 500mL
11400463 2500 mL 2500mL
3 options
Codice prodotto. 11480453
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12626.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
Solubility
Miscible with organic solvents.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Incompatible with strong acids and corrodes metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formula molecolare C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
Numero MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC Name tetrabutylazanium;hydroxide
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densità 0.91
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.4
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Beilstein 3571228
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents.
Peso formulazione 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w in methanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanol, Tetra-n-butylammonium hydroxide