Learn More
Sodium iodide, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. 15472947
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15472947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071137.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2176-98-9 | C12H28Sn | 291.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Colore Colorless
Densità 1.11 g/mL
Punti di ebollizione 222°C
Odore Unpleasant
Formula molecolare C12H28Sn
Formula lineare (CH3CH2CH2)4Sn
Indice di rifrazione 1.4745
Numero MDL MFCD00015196
Quantità 10 g
Numero UN UN2788
Sinonimo tetra-n-propyltin, tetrapropyltin, stannane, tetrapropyl, tin, tetrapropyl, tin tetra-n-propyl, tetra n-propyltin, tetrapropyl tin, c3h7 4sn, oiqcwaiehvrccg-uhfffaoysa
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
IUPAC Name tetrapropylstannane
Molecular Weight (g/mol) 291.07
PubChem CID 16585
Peso formulazione 291.04
Forma fisica Liquid