Learn More
Tetraamminepalladium(II) bromide, Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 31.3% min, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051347
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11339427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041021.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 44463-62-9
Formula molecolare Br2H12N4Pd
Molecular Weight (g/mol) 334.352
Numero MDL MFCD00797352
InChI Key BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
IUPAC Name azane;dibromopalladium
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraamminepalladium(II) bromide
Punto di fusione >150°C (dec.)
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 334.34
Percent Purity 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31.3% min.