Learn More
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate, 99.995%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10506250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 10506250
Marca: Thermo Scientific Acros 437005000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108374-32-9 | Cl2H12N4Pt | 334.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108374-32-9
Formula molecolare Cl2H12N4Pt
Molecular Weight (g/mol) 334.11
Numero MDL MFCD00149947
InChI Key KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
IUPAC Name platinum(2+) tetraamine dichloride
SMILES N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Peso formulazione 334.11
Percent Purity 99.995%
Grado Base per metalli in tracce
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.