Learn More
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099745
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16498538
Marca: Medchem Express HYB0590S
MedChemExpress Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabenazine-d6
CAS 1392826-25-3
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C19H21D6NO3
Colore Off-White
Sinonimo Ro 1-9569-d6
SMILES O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molecular Weight (g/mol) 323.46
Quantità 10 mg
Peso formulazione 323.46
Percent Purity 98.3%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.