Learn More
Tetrabenazine Racemate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 16498376
Marca: Medchem Express HYB0590A
MedChemExpress Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabenazine Racemate
CAS 718635-93-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H27NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo Ro 1-9569 Racemate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2C1
Molecular Weight (g/mol) 317.42
Peso formulazione 317.42
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.