Learn More
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%
Codice prodotto. 10704092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10704092 5 g Bottiglia in vetro 5g
10714092 25 g Bottiglia in vetro 25g
15189293 100 g Glass Bottle 100g
3 options
Codice prodotto. 10704092
Marca: Thermo Scientific Acros 432060050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phase transfer catalyst | CAS: 37451-68-6 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37451-68-6
Formula molecolare C16H36ClN
Molecular Weight (g/mol) 277.92
Numero MDL MFCD00011635
InChI Key NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
IUPAC Name tetrabutylazanium;chloride;hydrate
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium chloride hydrate
Punto di fusione 37.0°C to 39.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 295.94
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.