Learn More
Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Codice prodotto. 10686402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Codice prodotto. 10686402
Marca: Thermo Scientific Acros 201955000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium fluoride
Nota nome 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Formula molecolare C16H36FN
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NF
Numero MDL MFCD00011747
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Densità 0.8870g/mL
Sinonimo tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
InChI Key FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutilazanio; fluoruro
Molecular Weight (g/mol) 261.47
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Peso formulazione 261.46
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.887
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.