Learn More
Tetrachloroethylene, ≥99.8%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrachloroethylene |
| CAS | 127-18-4 |
| Densità | 1.623g/mL at 25°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C2Cl4 |
| Formula lineare | CCl2=CCl2 |
| Numero MDL | MFCD00000834 |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN1897 |
| Beilstein | 1361721 |
| Vedi altri risultati |