Learn More
Tetrachloroethylene, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15615550
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15615550
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 4437862.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-18-4
Formula molecolare C2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 165.82
Numero MDL MFCD00000834
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC Name tetrachloroethene
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachloroethylene
Punto di fusione -22°C
Densità 1.623g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 120°C to 122°C
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CCl2=CCl2
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1897
Beilstein 1361721
Densità vapore 5.83 (vs air)
Peso formulazione 165.83g/mol
Pressione del vapore 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid