Learn More
WTW™ TetraCon™ 325-10 Standard Conductivity Cell
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10345231
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
10 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo unitSize
10345231 10 m Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10345231
Marca: WTW™ 301972
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The universally usable conductivity measuring cells by WTW set standard in the conductivity measurement. Their 4 electrode technology makes them insensitive to pollution, uninfluenced by polarization effects and therefore precise and reliable in any conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.475 cm-1
Da utilizzare con (applicazione) For conductivity measurements at depths down to 20m
Tipo Standard Conductivity Cell
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 10 m
Materiale Epoxy, Graphite
Include 4-electrode, temperature sensor, 10m Length cable and waterproof plug
Modello TetraCon™ 325-10