Learn More
WTW™ TetraCon™ 325-6 Standard Conductivity Cell
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Costante di cella | 0.475 cm-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For conductivity measurements at depths down to 20m |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 90°C |
| Tipo | Standard Conductivity Cell |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 15.3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 6 m |
| Materiale | Epoxy, Graphite |
| Include | 4-electrode, temperature sensor, 6m Length cable and waterproof plug |
| Protezione IP | IP68 |
| Modello | TetraCon™ 325-6 |