Learn More
WTW™ TetraCon™ 925-3 4 Electrode Conductivity Cell
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11725184
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725184
Marca: WTW™ 301711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With its easy handling and robust design, these electrode conductivity cells are proven 2 and 4 electrode technology.
  • IDS conductivity measuring cells – measurements from pure water all the way to concentrated solutions with proven two and four electrode technology
  • Proven 2 and 4 electrode technology
  • Easiest handling, robust design
  • Wide area of application - from pure water to highly concentrated solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 4-electrodes, Graphite
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm