Learn More
WTW™ TetraCon™ DU/T Flow-through Conductivity Cell
Click to view available options
Costante di cella:
0.778 cm-1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.778 cm-1 |
| Tipo | Flow-through Conductivity Cell |
| Materiale | Epoxy, Graphite |
| Include | 4-electrode, temperature sensor |
| Modello | TetraCon™ DU/T |