Learn More
Tetracyanoethylene, 98%
Codice prodotto. 11471678
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11471678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13945.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability. As reactant for Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes2 and TCBD derivatives, Thermal addition reaction with alkynes, One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds, Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films, Biotransformation by Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability. As reactant for Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes2 and TCBD derivatives, Thermal addition reaction with alkynes, One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds, Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films, Biotransformation by Botrytis cinerea.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, toluene, water (hydrolyses to form HCN), and ether (slightly).
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 670-54-2
Formula molecolare C6N4
Molecular Weight (g/mol) 128.094
Numero MDL MFCD00001850
InChI Key NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
IUPAC Name ethene-1,1,2,2-tetracarbonitrile
SMILES C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracyanoethylene
Punto di fusione 197°C to 199°C
Densità 1.348
Punti di ebollizione 223°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1679885
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,9195
Informazioni di solubilità Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Peso formulazione 128.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetracyanoethylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetracyanomethylene