Learn More
Tetradecanoic acid, 98%
Codice prodotto. p-7081868
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
Codice prodotto. 11443950
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12067.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-63-8
Formula molecolare C14H28O2
Molecular Weight (g/mol) 228.38
Numero MDL MFCD00002744
InChI Key TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC Name tetradecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecanoic acid
Punto di fusione 53°C to 56°C
Densità 0.862
Punti di ebollizione 326°C
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Quantità 250 g
Beilstein 508624
Indice di Merck 14,6333
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 228.38
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetradecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetradecanoic acid