Learn More
Tetraethyl orthosilicate, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10195897 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 10195897
Marca: Thermo Scientific Acros 420361000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-10-4
Formula molecolare C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.33
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethyl orthosilicate
Punto di fusione -77.0°C
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 169.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. Ethanol (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare Si(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.3820 to 1.3840
Quantità 100 mL
Beilstein 01,334
Indice di Merck 15,3903
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosità 0.75 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 208.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethyl orthosilicate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.