Learn More
Tetraethylammonium bromide, 99+%
Codice prodotto. 10114610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
50g
Codice prodotto. 10114610
Marca: Thermo Scientific Acros 220710500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-91-0
Formula molecolare C8H20BrN
Molecular Weight (g/mol) 210.16
InChI Key HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC Name tetraethylazanium;bromide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium bromide
Punto di fusione 285.0°C
Colore White to Cream
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)4NBr
Quantità 50 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Indice di Merck 15,9344
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
Peso formulazione 210.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.