Learn More
Tetraethylammonium hydrogensulfate, 99+%, HPLC grade
Codice prodotto. 10112961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 10112961
Marca: Thermo Scientific 343820050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16873-13-5 | C8H21NO4S | 227.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ion pair chromatography, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16873-13-5
Formula molecolare C8H21NO4S
Molecular Weight (g/mol) 227.32
Numero MDL MFCD00036150
InChI Key CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium hydrogensulfate, tetraethylammonium hydrogen sulphate, tetraethylammonium hydrogen sulfate, n,n,n-triethylethanaminium hydrogen sulfate 1:1:1, hydrogen sulfate; tetraethylazanium, tertraethylammonium hydrogen sulfate, tetraethyl ammonium hydrogen sulphate
PubChem CID 167582
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetraethylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium hydrogensulfate
Absorbance 0.02 max. (0.4 M in HPLC water) at 250nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 230nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 240nm, 0.05 max. (0.4 M in HPLC water) at 220nm, 0.1 max. (0.4 M in HPLC water) at 210nm
Punto di fusione 243°C to 245°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 227.32
Percent Purity 99+%
Grado HPLC
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylammonium hydrogensulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.